1-Méthylimidazole
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue MOLEM10028373
Marketsource
Fournisseur: Molekula
1-Méthylimidazole
N° de catalogue MOLEM10028373
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 616-47-7
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
- Numéro CAS:616-47-7
- Formule:C₄H₆N₂
- Numéro MDL:MFCD00005292
- Poids moléculaire:82.11 g/mol
- Point d'ébullition:198 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–2 °C
- Densité:1,03 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:92 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:210-484-7
- UN:3267
- ADR:8,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 g
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



