ContactUsLinkComponent
Paraformaldéhyde 4% dans un tampon phosphate salin prêt-à-l'emploi, réactif fixateur
Paraformaldéhyde 4% dans un tampon phosphate salin prêt-à-l'emploi, réactif fixateur
Catalog # 22023.
Supplier:  Biotium
CAS Number:  
Paraformaldéhyde 4% dans un tampon phosphate salin prêt-à-l'emploi, réactif fixateur
Catalog # 22023.
Supplier:  Biotium
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
  • Environmentally Preferable:
  • Info cdt:
    5×20 ml
Specifications
About this item
Synonyms: Polyoxymethylene
 :
 :GHS06
 :GHS07
 :GHS08
CAS Number:30525-89-4
Formula:(CH₂O)n
MDL Number:MFCD00133991
Melting Pt:123
Flash Pt:70
Merck Index:13,07096
 :Conditionné sous argon.