Diméthylsulfoxyde
Diméthylsulfoxyde
Diméthylsulfoxyde
Certificats
Diméthylsulfoxyde
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
  • Numéro CAS:67-68-5
  • Formule:(CH₃)₂SO
  • Numéro MDL:MFCD00002089
  • Poids moléculaire:78.14 g/mol
  • Index Merck:13,03285
  • Point d'ébullition:189 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:18,5 °C
  • Densité:1,101 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:87 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-664-3
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    100 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL
  • Flacon Verre
    500 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL