ContactUsLinkComponent
Ammonium persulfate (APS) ≥97.5%, GPR RECTAPUR®
  21299.366
 :  
undefined
Ammonium persulfate (APS) ≥97.5%, GPR RECTAPUR®
  21299.366
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    5 kg
  • Seq:
    4114
  • Assay:
    Min. 97.5 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 50 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 20 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 50 ppm
 :
 :228.2 g/mol
 :13,00545
 :120 °C
 :1.98 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :231-786-5
 :1444
 :5.1,III
 :GHS03
 :GHS07
 :GHS08
 :7727-54-0
 :(NH₄)₂S₂O₈
 :MFCD00003390