Ammonium chlorure
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
À propos de cet article
Synonymes: Ammonium muriate, Salmiac
- Numéro CAS:12125-02-9
- Formule:NH₄Cl
- Numéro MDL:MFCD00011420
- Poids moléculaire:53.49 g/mol
- Index Merck:13,00510
- Point de fusion:335 °C
- Densité:1,5256 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:235-186-4
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes: Ammonium muriate, Salmiac
- Numéro CAS:12125-02-9
- Formule:NH₄Cl
- Numéro MDL:MFCD00011420
- Poids moléculaire:53.49 g/mol
- Index Merck:13,00510
- Point de fusion:335 °C
- Densité:1,5256 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:235-186-4
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotProduct Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementCdtDisponibilitéPrix
- Spécifications :MarketsourceMarketsource
- Spécifications :MarketsourceMarketsource
- Spécifications :MarketsourceMarketsource