Bromure de tétraphénylphosphonium
N° de catalogue MOLE11361154-25G
Fournisseur: Molekula
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g
- Seq:3308
Spécifications
À propos de cet article
:
Point de fusion:299…300 °C
:419.3 g/mol
EINECS:220-393-4
Numéro CAS:2751-90-8
Formule:C₂₄H₂₀BrP
Numéro MDL:MFCD00011915