Bromure de (méthyl)triphénylphosphonium
Catalog # MOLE16542796-100G
Supplier: Molekula
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g
- Seq:3401
Specifications
About this item
:
:357.23 g/mol
Melting Pt:232 °C
Flash Pt:>240 °C
EINECS:217-218-9
UN:2811
ADR:6.1,III
CAS Number:1779-49-3
Formula:C₁₉H₁₈BrP
MDL Number:MFCD00011804