0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Bromure de (1-pentyl)triphénylphosphonium
Bromure de (1-pentyl)triphénylphosphonium
Bromure de (1-pentyl)triphénylphosphonium
MOLE19517443-25G
:
Molekula
:
Bromure de (1-pentyl)triphénylphosphonium
MOLE19517443-25G
:
Molekula
:
Type de conditionnement:
Glass bottle for solids
Cdt:
25 g
Seq:
3308
:
:
413.34 g/mol
:
168 °C
:
244-374-5
:
GHS07
:
21406-61-1
:
H₃C(CH₂)₄P(C₆H₅)₃Br
:
MFCD00031630