Buffer solution, pH 12,454
Buffer solution, pH 12,454
Buffer solution, 12,454, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 250 mL
N° de catalogue APPC277089.1209
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Buffer solution, pH 12,454
N° de catalogue APPC277089.1209
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  
Buffer solution, pH 12,454
Buffer solution, pH 12,454
Buffer solution, 12,454, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
32,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
These buffer solutions are useful for the calibration of high precision laboratory pH meters.
  • pH (30 °C): 12,289 ±0,01
  • pH (25 °C): 12,454 ±0,01
  • pH (20 °C): 12,627 ±0,01
  • pH (10 °C): 12,810 ±0,01
Certifications: Standardised, according to DIN19266.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    250 mL
  • Température de réference:
    25 °C
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,01
  • Valeur pH:
    12,454