ContactUsLinkComponent
Potassium dihydrogénophosphate, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Potassium dihydrogénophosphate, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
N° de catalogue BAKR1737.1000
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
Potassium dihydrogénophosphate, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
N° de catalogue BAKR1737.1000
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    min. 99 %
  • Loss on Drying at 105°C:
    max. 0.1 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :136.09 g/mol
Index Merck:13,07744
Point d'ébullition:∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion:253 °C
Densité:2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-913-4
REACH:01-2119490224-41
Numéro CAS:7778-77-0
Formule:KH₂PO₄
Numéro MDL:MFCD00011401