Sodium hydroxyde
Sodium hydroxyde
Corrosif
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Sodium hydroxyde
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Certificats
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Index Merck:14,08627
  • Point d'ébullition:1390 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:323 °C
  • Densité:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119457892-27
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    500 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Flacon verre pour solides
    1 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Flacon plastique
    5 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource