Accessories
Fournisseur:   OHAUS
Accessories
Fournisseur:  OHAUS
Certificats
Accessories
9 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • Lysing tube, skirted, PE, with white cap
    Bacteria
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 402,00 €
    402,00 €
    1 * 100 ST
       402,00 €
  • Lysing tube, skirted, PE, with yellow cap
    Yeast
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 402,00 €
    402,00 €
    1 * 100 ST
       402,00 €
  • Lysing tube, skirted, PE, with blue cap
    Fungi
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 402,00 €
    402,00 €
    1 * 100 ST
       402,00 €
  • Lysing tube, skirted, PE, with orange cap
    soft samples
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 402,00 €
    402,00 €
    1 * 100 ST
       402,00 €
  • Lysing tube, skirted, PE, with green cap
    plant tissue
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 402,00 €
    402,00 €
    1 * 100 ST
       402,00 €
  • Lysing tube, skirted, PE, with red cap
    animal tissue
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 402,00 €
    402,00 €
    1 * 100 ST
       402,00 €
  • Lysing tube, skirted, PE, with brown cap
    environmental samples
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    - 402,00 €
    402,00 €
       402,00 €
  • Rack for tubes, PE, holds 25×2 ml tubes
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - 15,40 €
    15,40 €
    1 * 2 ST
       15,40 €
  • Sample tube kit, includes 14 PE tubes - 2 each of white, yellow, blue, orange, green, red and brown caps
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 14 ST
    1 * 14 ST - 52,90 €
    52,90 €
    1 * 14 ST
       52,90 €