Potassium dichromate
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
À propos de cet article
- Numéro CAS:7778-50-9
- Formule:K₂Cr₂O₇
- Numéro MDL:MFCD00011367
- Poids moléculaire:294.18 g/mol
- Index Merck:12,07790
- Point d'ébullition:500 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:398 °C
- Densité:2,67 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-906-6
- UN:3087
- ADR:5.1,II
- REACH:01-2119454792-32
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7778-50-9
- Formule:K₂Cr₂O₇
- Numéro MDL:MFCD00011367
- Poids moléculaire:294.18 g/mol
- Index Merck:12,07790
- Point d'ébullition:500 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:398 °C
- Densité:2,67 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-906-6
- UN:3087
- ADR:5.1,II
- REACH:01-2119454792-32