Potassium chlorure
25 kg
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Potassiumchloride
- Numéro CAS:7447-40-7
- Formule:KCl
- Numéro MDL:MFCD00011360
- Poids moléculaire:74.55 g/mol
- Index Merck:14,07621
- Point d'ébullition:1420 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:773 °C
- Densité:1,98 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-211-8
Documents
41027666.pdf
Spécification du produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 99.5 %
- Acidity or alkalinity:Max. 0.0005 meq/g
- pH (5 %):5 8
- Heavy metals (as Pb):Max. 10 ppm
- Insolubility in water:Max. 100 ppm
- Total N (Nitrogen):Max. 20 ppm
- Br (Bromide):Max. 0.05 %
- I (Iodide):Max. 20 ppm
- PO4 (Phosphate):Max. 5 ppm
- SO4 (Sulphate):Max. 50 ppm
- Al (Aluminium):Max. 10 ppm
- As (Arsenic):Max. 0.5 ppm
- Ba (Barium):Max. 10 ppm
- Ca (Calcium):Max. 10 ppm
- Cu (Copper):Max. 2 ppm
- Fe (Iron):Max. 2 ppm
- Mg (Magnesium):Max. 20 ppm
- Na (Sodium):Max. 0.02 %
- Pb (Lead):Max. 10 ppm
Spécifications
- Cdt:25 kg
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



