Fluorescéine sodium
Fluorescéine sodium
Flacon verre pour solides, 500 g
Catalog # MOLEM56506225
Marketsource
Supplier:   Molekula
Fluorescéine sodium
Catalog # MOLEM56506225
Supplier:  Molekula
Marketsource
CAS Number:  518-47-8
Fluorescéine sodium
Fluorescéine sodium
Flacon verre pour solides, 500 g
CAS Number:  518-47-8
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyms:  3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt, Acid Yellow 73, Yellow No. 8, Fluorescein sodium salt, 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
  • CAS Number:518-47-8
  • Formula:C₂₀H₁₀Na₂O₅
  • MDL Number:MFCD00167039
  • Molecular Weight:376.28 g/mol
  • Merck Index:13,04185
  • Melting Pt:> 300 °C
  • Density:1,601 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:208-253-0
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g