Acide 2-thiobarbiturique
Fournisseur: Serva
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:504-17-6
:
Formule:C₄H₄N₂O₂S
Numéro MDL:MFCD00006674
:144.15 g/mol
Point d'ébullition:419 °C (1013 hPa)
Point de fusion:235 °C
Densité:1.661 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:207-985-8
Frequently Bought Together