2,3',4,4',5-Pentachlorobiphényle
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphényle
Glass bottle for solids, 5 mg
N° de catalogue PROOCIL-PCB-118-C
Fournisseur:   LGC Standards PROMOCHEM
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphényle
N° de catalogue PROOCIL-PCB-118-C
Numéro CAS:  31508-00-6
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphényle
Glass bottle for solids, 5 mg
Numéro CAS:  31508-00-6
Prix
1 130,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mg
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:31508-00-6
  • Formule:C₁₂H₅Cl₅
  • Poids moléculaire:326.44 g/mol
  • UN:2315
  • ADR:9,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5 mg