2,6-Di-tert-butyl-p-crésol étalon analytique, Supelco®
Catalog # 47168.
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1
- Seq:0001
Specifications
About this item
:
:220.35 g/mol
Merck Index:13,01547
Boiling Pt:265 °C (1013 hPa)
Melting Pt:69…70 °C
Density:1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:127 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:204-881-4
CAS Number:128-37-0
Formula:C₁₅H₂₄O
MDL Number:MFCD00011644