ContactUsLinkComponent
Alcool 4-méthylbenzylique
Alcool 4-méthylbenzylique
N° de catalogue ROTH5263.1
Fournisseur:  Roth Carl
Numéro CAS:  
Alcool 4-méthylbenzylique
N° de catalogue ROTH5263.1
Fournisseur:  Roth Carl
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 g
  • Seq:
    3047
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :122.17 g/mol
Point d'ébullition:217 °C (1013 hPa)
Point d'ébullition:217 °C (1013 hPa)
Point de fusion:59 °C
Densité:0.978 g/cm³ (72 °C)
EINECS:209-639-1
Numéro CAS:589-18-4
Formule:C₈H₁₀O
Numéro MDL:MFCD00004664