Bleu de thymol
100
N° de catalogue HACH2067299
Fournisseur: Hach
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Numéro CAS:76-61-9
- Formule:C₂₇H₃₀O₅S
- Numéro MDL:MFCD00005869
- Poids moléculaire:466.6 g/mol
- Index Merck:12,09541
- Point de fusion:221 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-973-3
Spécifications
Spécifications
- Cdt:100