Isothiocyanate de m-tolyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N° de catalogue 8.18739.0005
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:5 mL
- Seq:2210
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Molar Mass:149.22 g/mol
- Boiling Point:243 °C (1013 hPa)
- Flash Point:106 °C
- Density:1.10 g/cm3 (20 °C)
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:149.22 g/mol
Point d'ébullition:243 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–20 °C
Densité:1.103 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:210-677-6
UN:2922
ADR:8 (6.1),II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS05
Numéro CAS:621-30-7
Formule:C₈H₇NS
Numéro MDL:MFCD00004807