3',5'-Dihydroxyacétophénone
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue MOLEM62767659
Marketsource
Fournisseur: Molekula
3',5'-Dihydroxyacétophénone
N° de catalogue MOLEM62767659
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 51863-60-6
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
- Numéro CAS:51863-60-6
- Formule:C₈H₈O₃
- Numéro MDL:MFCD00002290
- Poids moléculaire:152.15 g/mol
- Point d'ébullition:296 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:148 °C
- EINECS:257-480-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g