Pyrogallol, GPR RECTAPUR®
Flacon verre pour solides, 250 g
Fournisseur: VWR Chemicals
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
- Numéro CAS:87-66-1
- Formule:C₆H₆O₃
- Numéro MDL:MFCD00002192
- Poids moléculaire:126.11 g/mol
- Index Merck:13,08090
- Point d'ébullition:309 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:130…132 °C
- Densité:1,453 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:201-762-9
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot1L Glass bottle for solids DIN 54 (ZPACK13434100)
Packaging Information
40580460.pdf spec_VWRC20647.237 spec_VWRC20647.237_fr
Product specification
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- IR Spectrum:Passes test
- Melting point:131-134 °C
- Ignition residue (SO4):Max. 0.1 %
- Water:Max. 1 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:250 g