Acide 4-aminobenzoïque
SERA12400.01
: Serva
:
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g
- Seq:3401
:
:137.14 g/mol
:13,00422
:340 °C (1013 hPa)
:188 °C
:1.45 g/cm³ (20 °C)
:Réfrigérateur
:205-753-0
:150-13-0
:C₇H₇NO₂
:MFCD00007894