Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
N° de catalogue IMMRRB-003-CBIO
Fournisseur: ImmunoReagents
Spécifications
- Type d'anticorps:Secondaire
- Symbole de l'antigène:IgG
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Biotin
- Hôte:Rabbit
- Formulaire:Liquid
- Concentration:1.5 mg/ml
- Purification:Purified
- Type de conditionnement:Glass vial
- Cdt:1 mg
Spécifications
À propos de cet article
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: