Morpholine, Supelco®
Flacon Verre, 10 mL
N° de catalogue 90179-10ML-F
Inflammable
Corrosif
Irritant
Fournisseur:   Merck
Morpholine, Supelco®
N° de catalogue 90179-10ML-F
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  110-91-8
Morpholine, Supelco®
Morpholine, Supelco®
Flacon Verre, 10 mL
Numéro CAS:  110-91-8
Prix
76,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 mL
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:110-91-8
  • Formule:C₄H₉NO
  • Numéro MDL:MFCD00005972
  • Poids moléculaire:87.12 g/mol
  • Index Merck:12,06362
  • Point d'ébullition:128,9 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–5 °C
  • Densité:1 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:38 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:2054
  • ADR:8,I
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • EINECS:203-815-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    10 mL
Spécifications