N-Méthyl-2-pyrrolidone 99+% ACS
N-Méthyl-2-pyrrolidone 99+% ACS
Irritant
Santé
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
N-Méthyl-2-pyrrolidone 99+% ACS
Certificats
N-Méthyl-2-pyrrolidone 99+% ACS
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
  • Numéro CAS:872-50-4
  • Formule:C₅H₉NO
  • Numéro MDL:MFCD00003193
  • Poids moléculaire:99.13 g/mol
  • Index Merck:13,06140
  • Point d'ébullition:202 °C (760 mmHg)
  • Point de fusion:–24 °C
  • Densité:1,03 g/cm³
  • Point d'éclair:91 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:212-828-1
Spécifications de la famille de produits
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.05 %
  • GC:
    ≥99.50 %
  • Color scale:
    ≤50 APHA
  • Chloride (Cl):
    ≤1 ppm
  • Aluminium (Al):
    ≤0.5 ppm
  • Barium (Ba):
    ≤0.1 ppm
  • Calcium (Ca):
    ≤0.5 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤0.1 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤0.1 ppm
  • Magnesium (Mg):
    ≤0.1 ppm
  • Nickel (Ni):
    ≤0.02 ppm
  • Zinc (Zn):
    ≤0.1 ppm
  • Free amine:
    ≤0.01 % (as CH3NH2)