VWR® DO 40, Appareil de mesure de l'oxygène dissous portable
Catalog # 664-0234
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Gamme de température:0,0…+40,0 °C
- Désignation:Appareil de mesure DO portable, DO 40
- Modèle:DO 40
- Exactitude de la températue:±0,3 °C
- L×P×H:54×28×108 mm
- Conformités:IP 65/IP 67
- OD Concentration:0,0 - 20,0 mg/L
- Oxygène dissous - saturation:0 - 200 %
- OD Précision:Concentration : ±1,5% m.v. ±0,2 mg/l
Saturation : ±1,5% m.v. ±2% - Affichage:Écran avec affichage sur trois lignes et rétroéclairage
- Alimentation:2 piles AA
- Compensation de température:Automatique avec mesure intégrée de la température
- Poids:0,24 (avec capteur)
- Cdt:1
Specifications
About this item
Cet oxymètre portable à capteur galvanique facile à entretenir est un dispositif d'entrée de gamme adapté à un usage quotidien. Les concentrations en mg/l (ppm) et la saturation en pourcentage peuvent être lues directement sans utiliser de tableaux.
- Boîtier en ABS ergonomique et étanche à la poussière et à l'eau (IP 65/67)
- Affichage sur 3 lignes avec indicateur de batterie et rétroéclairage, protégé par un panneau incassable, et affichage au plafond sur simple pression d'un bouton
- Étalonnage facile sur simple pression d'un bouton
- Fonction de mise en attente, valeurs min/max, reconnaissance de stabilité et réglage automatique de l'air ambiant
- Autonomie prolongée de la batterie (> 3000 h)
Idéal pour une utilisation dans des aquariums d'eau douce et d'eau salée, l'aquaculture/la pisciculture, et pour la surveillance des puits et des cours d'eau. L'utilisation d'un bouchon de protection est recommandée en cas d'utilisation dans des cours d'eau, afin de protéger la membrane.
Delivery: Fourni avec capteur galvanique (avec câble de 2 m et capteur de température intégré), bouchon à membrane de rechange, 100 électrolytes de rechange, deux piles et un manuel d'utilisation.