Iode 0.05 M I2 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
Iode 0.05 M I2 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Certificats
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7553-56-2
  • Formule:I₂
  • Numéro MDL:MFCD00011355
  • Poids moléculaire:253.81 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications de la famille de produits
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    0.0950 - 0.1050 N