ContactUsLinkComponent
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) ≥99.5% pour la biologie moléculaire
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) ≥99.5% pour la biologie moléculaire
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Certificats
undefined
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) ≥99.5% pour la biologie moléculaire
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Résultats des tests de spécification
  • DNases/RNases/Proteases:
    not detectable
  • Assay:
    min. 99.5 %
  • pH (1 %; H2O):
    4.7 - 6.0
  • Water:
    max. 0.25 %
  • Chloride:
    max. 0.005 %
  • Sulfate:
    max. 0.02 %
  • As:
    max. 0.0001 %
  • Fe:
    max. 0.001 %
  • PB:
    max. 0.001 %
  • A (1 cm/0.1 M HPLC water) at 260 nm:
    max. 0.1
  • A (1 cm/0.1 M HPLC water) at 280 nm:
    max. 0.05