Stéréomicroscopes à zoom, SZX10
Supplier: OLYMPUS OPTICAL
Certificates
About this item
Ces stéréomicroscopes avec zoom, modulaires et évolutifs, sont conçus pour les applications de recherche.
- Objectifs apo et semi-apochromatiques
- Éclairage oblique LED réfléchi, transmis, fond clair, fond noir
- Système de zoom "Click-Stop" débrayable pour des observations répétées
Accessoire spécifique: Diaphragme d'ouverture et tourelle deux positions.
Objectives
Product Information
Frequently Bought Together