ContactUsLinkComponent
Tert-Butyle methyle oxyde, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
Inflammable
Irritant
Tert-Butyle methyle oxyde, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
N° de catalogue 1.01984.1000
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
undefined
Inflammable
Irritant
Tert-Butyle methyle oxyde, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
N° de catalogue 1.01984.1000
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Solubility:
    42 g/L (20 °C)
  • Melting Point:
    -108.6 °C
  • Molar Mass:
    88.15 g/mol
  • Boiling Point:
    55.3 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    268 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    -28 °C
  • Explosion Limit:
    1.5 - 8.5%(V)
  • Density:
    0.74 g/cm³ (20 °C)
  • pH:
    (H₂O) not applicable
  • Ignition Point:
    460 °C
  • Hazard Class:
    3
  • Hazard Class Description:
    Flammable liquid
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :88.15 g/mol
Index Merck:13,06059
Point d'ébullition:55,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–108,6 °C
Densité:0,7405 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:–28 °C
EINECS:216-653-1
UN:2398
ADR:3,II
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
 :GHS02
 :GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:1634-04-4
Formule:(CH₃)₃COCH₃
Numéro MDL:MFCD00008812