Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.0%, ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
N° de catalogue 9043-02
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 10
- Trace Organic Residues - FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL):≤10
- ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL):≤10
- Assay ((CH₃)₃COCH₃) (by GC, corrected for water):≥99.0 %
- Residue after Evaporation:≤2.0 ppm
- Peroxide (as H₂O₂):≤1 ppm
- Water (H₂O)(by coulometry):≤0.05 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:88.15 g/mol
Index Merck:13,06059
Point d'ébullition:55,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–108,6 °C
Densité:0,7405 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:–28 °C
EINECS:216-653-1
UN:2398
ADR:3,II
:Conditionné dans l'eau.
:GHS02
:GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:1634-04-4
Formule:(CH₃)₃COCH₃
Numéro MDL:MFCD00008812