Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Amine quaternaire
8168-02
: Avantor
- Capacité:1 ml
- Poids du lit:35 mg
- Greffage:Q-amine
- Cdt:1
Les colonnes en PP Ultra-clean avec milieu BAKERBOND® HPLC ont été conçues pour faire gagner du temps, minimiser la charge de travail et les volumes de solvants finaux, mais aussi pour améliorer les performances. Temps d’exécution jusqu'à neuf fois plus rapide qu'avec les colonnes traditionnelles. Le filtre de sécurité intégré à la colonne et une concentration plus élevée en analytes peuvent réduire ou même éliminer les étapes de pré-filtration et de concentration.
- Temps d’exécution jusqu'à neuf fois plus rapide qu'avec les colonnes SPE traditionnelles
- Configuration laminaire unique
- À base de silice
Applications générales : Analytes ioniques, acides.
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode échange d'ions forts.