Dithiothreitol (Réactif de Cleland)
N° de catalogue BC99
Fournisseur: G-Biosciences
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5 g
- Seq:3173
Spécifications
À propos de cet article
:
:154.25 g/mol
Point d'ébullition:∼125 °C (1013 hPa)
Point de fusion:42…44 °C
Point d'éclair:>110 °C
Température de stockage:Réfrigérateur
EINECS:222-468-7
:GHS07
Numéro CAS:3483-12-3
:27565-41-9
Formule:C₄H₁₀O₂S₂
Numéro MDL:MFCD00004877