ContactUsLinkComponent
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Catalog # R0862
CAS Number:  
undefined
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Catalog # R0862
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Seq:
    0075
  • Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
Synonyms: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
 :
 :154.25 g/mol
EINECS:222-468-7
 :GHS07
Storage Temperature:Réfrigérateur
CAS Number:3483-12-3
 :27565-41-9
Formula:C₄H₁₀O₂S₂
MDL Number:MFCD00004877
Boiling Pt:∼125 °C (1013 hPa)
Melting Pt:42…44 °C
Flash Pt:>110 °C