Dithiothreitol (Réactif de Cleland)
Catalog # R0861
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Cdt:5 g
- Seq:3173
Specifications
About this item
:
:154.25 g/mol
Boiling Pt:∼125 °C (1013 hPa)
Melting Pt:42…44 °C
Flash Pt:>110 °C
Storage Temperature:Réfrigérateur
EINECS:222-468-7
:GHS07
CAS Number:3483-12-3
:27565-41-9
Formula:C₄H₁₀O₂S₂
MDL Number:MFCD00004877