Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.4% pour les biotechnologies
0281-25G
:
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:25 g
- Seq:3308
- Abs.@283 nm (0.02 M, Water):≤0.05
- DNase:none detected
- Loss on Drying:<0.5%
- Melting Point:39 – 43 °C
- Oxidised DTT:<0.5%
- Protease:none detected
- Purity (-SH Content):>99.4%
- RNase:none detected
- Solubility (5%, Water):pass
:
:154.25 g/mol
:< 125 °C (1013 hPa)
:42…44 °C
:>110 °C (coupe ouverte)
:Réfrigérateur
:222-468-7
:GHS07
:3483-12-3
:27565-41-9
:C₄H₁₀O₂S₂
:MFCD00004877