1-Hexadécanol
1-Hexadécanol
Flacon verre pour solides, 300 mg
N° de catalogue EDQMC0990000
Fournisseur:   EDQM
1-Hexadécanol
N° de catalogue EDQMC0990000
Fournisseur:  EDQM
Numéro CAS:  36653-82-4
1-Hexadécanol
Flacon verre pour solides, 300 mg
Numéro CAS:  36653-82-4
Prix
270,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 300 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
  • Numéro CAS:36653-82-4
  • Formule:H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00004760
  • Poids moléculaire:242.45 g/mol
  • Index Merck:13,02037
  • Point d'ébullition:305…330 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:46…52 °C
  • Densité:0,81 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:>110 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:253-149-0
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    300 mg