Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
N° de catalogue MOLE11942384-1KG
Fournisseur: Molekula
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 kg
- Seq:4024
Spécifications
À propos de cet article
:
:121.14 g/mol
Index Merck:13,09842
Point d'ébullition:357 °C (1013 hPa)
Point de fusion:169…172 °C
Densité:1,328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:201-064-4
:GHS07
Numéro CAS:77-86-1
Formule:NH₂C(CH₂OH)₃
Numéro MDL:MFCD00004679