Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
N° de catalogue 17-1321-01
Fournisseur: Cytiva
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g
- Seq:3645
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Application:For preparing electrophoresis buffer. Used in PAGE and Sequencing.
- Purity:≥99,8%
- pH Range:7.2 - 9.0
- Boiling/Condensation Point:219 - 220°C
- Melting/Freezing Point:170°C
- Solubility:Soluble in cold water and hot water, methanol
- Physical State:Solid
- Color:White
- Storage conditions:10 - 30°C
- Estimated shelf life from manufacture date:12 month
- Wetted Part:No
- Guidance:Tris = (tris(hydroximethyl)aminoethane)
- DIGE approved:Y
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:121.14 g/mol
Index Merck:13,09842
Point d'ébullition:357 °C (1013 hPa)
Point de fusion:169…172 °C
Densité:1,328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:201-064-4
:GHS07
Numéro CAS:77-86-1
Formule:NH₂C(CH₂OH)₃
Numéro MDL:MFCD00004679