ContactUsLinkComponent
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99.8%, grade dédié à la protéomique
  M151-1KG
 :  
undefined
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99.8%, grade dédié à la protéomique
  M151-1KG
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Abs.@280 nm (1M, Eau):
    0,05
  • Arsenic:
    <0,0005 %
  • Cuivre:
    <0,0001 %
  • DNase:
    Aucun
  • Insolubles:
    0,005 %
  • Fer:
    <0,0001 %
  • Plomb:
    <0,0001 %
  • Perte à la dessication :
    1,0 %
  • Magnésium:
    0,0005 %
  • Protéases:
    Aucun
  • Pureté:
    99,8 %
  • RNase:
    Aucun
  • Solubilité (10%, Eau):
    Passe
 :
 :121.14 g/mol
 :13,09842
 :357 °C (1013 hPa)
 :169…172 °C
 :1,328 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :201-064-4
 :GHS07
 :77-86-1
 :NH₂C(CH₂OH)₃
 :MFCD00004679