Iodoacétamide ≥98%, grade dédié à la protéomique
M216-30G
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:30 g
- Seq:3332
- Environmentally Preferable:
- Loss on drying:<1%
- Melting point:90 − 93 °C
- Protease:none detected
- Purity:>98%
: 2-Iodoacetamide
:
:184.96 g/mol
:205-630-1
:2928
:GHS07
:GHS08
:Réfrigérateur
:144-48-9
:ICH₂CONH₂
:MFCD00008028
:266 °C (1013 hPa)
:91…94 °C
:6.1 II