VWR® Advanced, Charlottes anti-décharge électrostatique
Catalog # 113-8901
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Ø:580 mm
- Couleur:blanc
- Cdt:1.000
Specifications
About this item
Ces charlottes à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
- Propriétés antistatiques
Poids : 16 g/m²
Packaging: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.