VWR® Basic, Charlotte anti-décharge électrostatique
VWR® Basic, Charlotte anti-décharge électrostatique
blanc, 580 mm
N° de catalogue 113-8900
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Basic, Charlotte anti-décharge électrostatique
N° de catalogue 113-8900
Fournisseur:  VWR Collection
VWR® Basic, Charlotte anti-décharge électrostatique
VWR® Basic, Charlotte anti-décharge électrostatique
blanc, 580 mm
Prix
106,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Cette charlotte à usage unique est fabriquée à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
  • Propriétés antistatiques
Poids : 10 g/m²
Emballage: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Spécifications
  • Ø:
    580 mm
  • Couleur:
    blanc
  • Cat. No.:
    113-8900
  • Anti-statique:
    +
  • Applications des tenues:
    À usage universel|Electronics/semi-conductor|Industriel|Alimentaire