Sarcosine
Sarcosine
Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue MOLEM29103605
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Sarcosine
N° de catalogue MOLEM29103605
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  107-97-1
Sarcosine
Flacon verre pour solides, 1 kg
Numéro CAS:  107-97-1
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
  • Numéro CAS:107-97-1
  • Formule:C₃H₇NO₂
  • Numéro MDL:MFCD00004279
  • Poids moléculaire:89.09 g/mol
  • Index Merck:12,08519
  • Point d'ébullition:185 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:63 °C
  • Densité:1,301 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-538-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 kg