Sarcosine
Sarcosine
Sarcosine
Certificats
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
  • Numéro CAS:107-97-1
  • Formule:C₃H₇NO₂
  • Numéro MDL:MFCD00004279
  • Poids moléculaire:89.09 g/mol
  • Index Merck:12,08519
  • Point d'ébullition:185 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:63 °C
  • Densité:1,301 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-538-6
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    25 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g
  • Flacon verre pour solides
    100 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g