Glycine
Glycine
Certificats
Glycine
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  • Numéro CAS:56-40-6
  • Formule:NH₂CH₂COOH
  • Numéro MDL:MFCD00008131
  • Poids moléculaire:75.07 g/mol
  • Index Merck:13,04504
  • Point d'ébullition:181 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:83 °C
  • Densité:1,64 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-272-2
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    1 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
  • 5 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg