Triéthyle citrate
1
N° de catalogue EDQMT1986000
Fournisseur:   EDQM
Triéthyle citrate
N° de catalogue EDQMT1986000
Fournisseur:  EDQM
Numéro CAS:  77-93-0
Triéthyle citrate
1
Numéro CAS:  77-93-0
Prix
270,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Synonymes:  Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
  • Numéro CAS:77-93-0
  • Formule:C₁₂H₂₀O₇
  • Numéro MDL:MFCD00009201
  • Poids moléculaire:276.29 g/mol
  • Point d'ébullition:294 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–55 °C
  • Densité:1,135 g/cm³ (25 °C)
  • Point d'éclair:150 °C
  • EINECS:201-070-7
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
Spécifications