Paracetamol
Paracetamol
Flacon verre pour solides, 100 mg
N° de catalogue PROOICRS0377
Fournisseur:   LGC Standards PROMOCHEM
Paracetamol
N° de catalogue PROOICRS0377
Numéro CAS:  103-90-2
Paracetamol
Flacon verre pour solides, 100 mg
Numéro CAS:  103-90-2
Prix
367,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
  • Numéro CAS:103-90-2
  • Formule:C₈H₉NO₂
  • Numéro MDL:MFCD00002328
  • Poids moléculaire:151.16 g/mol
  • Index Merck:13,00048
  • Point d'ébullition:388 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:168 °C
  • Densité:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-157-5
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 mg